重要文件
368210
Sigma-Aldrich
2-(三甲硅烷基甲基)丙烯酸乙酯
97%
同義詞:
2-(三甲硅烷基甲基)丙烯酸乙基酯, 乙基2-(三甲硅烷基甲基)丙烯酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=C[CH2Si(CH3)3]CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
186.32
Beilstein:
4658894
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
70-72 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-11-9(10)8(2)7-12(3,4)5/h2,6-7H2,1,3-5H3
InChI 密鑰
HSEYTIDQGJXPIF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
141.8 °F - closed cup
閃點(°C)
61 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of Carbohydrate Derived ?-Methylene-?-lactones by Diasterecseldctive, Low Temperature Reformatsky-Type Reactions
Csuk R, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 5(3), 459-467 (1986)
Synthesis of Carbohydrate Derived a-Methylene-?-lactones by Diasterecseldctive, Low Temperature Reformatsky-Type Reactions.
Csuk R, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 5(3), 459- 467 (1986)