重要文件
366935
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-苄基-3-吡咯烷醇
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H15NO
CAS號碼:
分子量::
177.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]23/D +3.7°, c = 5 in methanol
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
116 °C/0.9 mmHg (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
YQMXOIAIYXXXEE-LLVKDONJSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)