重要文件
346489
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲氧基)苯甲醛
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3OC6H4CHO
CAS號碼:
分子量::
190.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
83-86 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
InChI 密鑰
FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
應用
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
346489-5G4061826761175