Merck
全部照片(3)
重要文件
345865
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸铵
99%
同義詞:
Ammonium triflate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3SO3NH4
CAS號碼:
分子量::
167.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
化驗
99%
形狀
crystals and lumps
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES 字串
N.OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.H3N/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);1H3
InChI 密鑰
BMWDUGHMODRTLU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
氟三氟甲磺酸铵是一种白色结晶固体,极易溶于水。它具有热稳定性,广泛应用于催化、电池和有机合成领域。
應用
三氟甲磺酸铵可用于:
  • 水性金属离子电池的电解质添加剂。它可用于提高电解质的离子电导率,拓宽电池的电化学稳定性窗口。
  • 作为前体用于通过溶液浇铸法制备固体聚合物电解质和凝胶聚合物电解质。
  • 作为助催化剂用于制备聚对苯二胺及其衍生物。这些导电聚合物用于传感器和有机光伏电池。。
  • 柔性聚偏二氟乙烯-co-六氟丙烯/聚甲基丙烯酸乙酯-三氟甲磺酸铵(PVDf-HFP/PEMA-NH4CF3SO3)聚合物电解质薄膜制备中的掺杂剂。
  • 质子交换膜(PEM)燃料电池中的阴极添加剂,用于增加铂催化剂附近的局部氧浓度,从而提高单电池性能。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sultan Ahmed et al.
Nanotechnology, 29(39), 395401-395401 (2018-07-04)
Research and development on all-solid-state, flexible supercapacitors is the prime concern of the scientific community these days due to their various advantages including their easy transportability, miniaturization, and compactness in different appliances. We report the novel configuration of all-solid symmetrical
Russell J Needham et al.
Journal of inorganic biochemistry, 210, 111154-111154 (2020-08-11)
Twenty-four novel organometallic osmium(II) phenylazopyridine (AZPY) complexes have been synthesised and characterised; [Os(η6-arene)(5-RO-AZPY)X]Y, where arene = p-cym or bip, AZPY is functionalized with an alkoxyl (O-R, R = Me, Et, nPr, iPr, nBu) or glycolic (O-{CH2CH2O}nR*, n = 1-4, R* = H, Me, or Et) substituent on the