重要文件
336149
Sigma-Aldrich
溴化铷
99.6% trace metals basis
同義詞:
Rubidium monobromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
RbBr
CAS號碼:
分子量::
165.37
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
化驗
99.6% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].[Rb+]
InChI
1S/BrH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)