重要文件
33514
Sigma-Aldrich
苯酚 – 1,1,2,2-四氯乙烷混合物
60:40% (w/w)
同義詞:
1,1,2,2-四氯乙烷 – 苯酚混合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
化驗
59.5—60.5% (GC)
形狀
liquid
成份
phenol, 59.5-60.5 wt. % GC
tetrachloroethane, 39.5-40.5 wt. % GC
顏色
clear colorless
SMILES 字串
ClC(Cl)C(Cl)Cl.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C2H2Cl4/c7-6-4-2-1-3-5-6;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H;1-2H
InChI 密鑰
SLJYHQQNQRQZDO-UHFFFAOYSA-N
注意
仅限专业人士使用。注意−避免暴露−使用前须获得专用说明。
混合物在储存时可能会分离。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)