重要文件
327174
Sigma-Aldrich
3,3'-二氟二苯甲酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(FC6H4)2CO
CAS號碼:
分子量::
218.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
98%
品質等級
化驗
98%
mp
59-61 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES 字串
Fc1cccc(c1)C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
InChI 密鑰
UBJLBNGSWJBOGI-UHFFFAOYSA-N
應用
3,3′-Difluorobenzophenone may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)