重要文件
324655
Sigma-Aldrich
4-叔丁基苯基溴化镁 溶液
2.0 M in diethyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CC6H4MgBr
CAS號碼:
分子量::
237.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
1.065 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C10H13.BrH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h5-8H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)