Merck
全部照片(3)
Key Documents
309001
Sigma-Aldrich
1,3,5-三(2-羟乙基)异氰尿酸酯
97%
同義詞:
1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1H,3H,5H)-三酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H15N3O6
CAS號碼:
分子量::
261.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
InChI 密鑰
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
1,3,5-三(2-羟乙基)异氰脲酸酯(THEIC)是结构中包含三个氮原子的三嗪类衍生物。它可用作稳定剂,并可用于需要阻燃性和耐水性的应用。
應用
THEIC可用于功能化改性石墨烯磁性纳米颗粒,用于制备促进苯并咪唑化合物合成的催化剂。它还可用于通过巯基-烯点击化学反应合成超支化环氧树脂,用于制造绝缘材料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
465.8 °F - open cup
閃點(°C)
241 °C - open cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Highly efficient preparation of hyperbranched epoxy resins by UV-initiated thiol-ene click reaction
Zhang D, et al.
Progress in Organic Coatings, 101(14), 178-185 (2016)
Rocío Redón et al.
ISRN organic chemistry, 2012, 906839-906839 (2012-01-01)
Amphiphiles with a dendritic structure are attractive materials as they combine the features of dendrimers with the self-assembling properties and interfacial behavior of water-air affinities. We have synthesized three generations of polyester dendrimers and studied their interfacial properties on the
1, 3, 5-Tris (2-hydroxyethyl) isocyanurate functionalized graphene oxide: a novel and efficient nanocatalyst for the one-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1 H)-ones
Dekamin MG, et al.
New. J. Chem., 41(14), 6893-6901 (2017)