重要文件
308579
Sigma-Aldrich
5,6-苯并-4,7,13,16,21,24-六氧杂-1,10-二氮杂二环[8.8.8]二十六碳-5-烯 溶液
50 wt. % in toluene
同義詞:
Kryptofix® 222B, Kryptand 222B
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H36N2O6
CAS號碼:
分子量::
424.53
Beilstein:
586455
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
濃度
50 wt. % in toluene
折射率
n20/D 1.516
密度
0.995 g/mL at 25 °C
官能基
ether
SMILES 字串
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOc3ccccc3OCC2
InChI
1S/C22H36N2O6/c1-2-4-22-21(3-1)29-15-9-23-5-11-25-17-19-27-13-7-24(10-16-30-22)8-14-28-20-18-26-12-6-23/h1-4H,5-20H2
InChI 密鑰
QXLUTPDNMOEWGG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-ene can be used as a model ligand:
  • In the metal-ligand complex formation studies to predict ligand coordination with metal ions (Eu & Gd) using magnetic resonance imaging (MRI) technique.
  • In the study of coordination environment as well as redox and electronic properties of its YbII complexes.
法律資訊
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
46.4 °F - closed cup
閃點(°C)
8 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Spectroscopic and Electrochemical Trends in Divalent Lanthanides through Modulation of Coordination Environment
Jenks TC, et al.
Inorganic Chemistry, 59(4), 2613-2620 (2020)