Key Documents
293180
Sigma-Aldrich
膦酰基乙酸三乙酯-1-13C
99 atom % 13C
同義詞:
Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate-1-13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5O)2P(O)CH213CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
225.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCO[13C](=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i8+1
InChI 密鑰
GGUBFICZYGKNTD-VJJZLTLGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105.00 °C - closed cup