推薦產品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3]C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
InChI 密鑰
WETWJCDKMRHUPV-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4 °C - closed cup