化驗
98%
折射率
n20/D 1.560 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
SCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI 密鑰
ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
2-苯乙硫醇在有机合成中作为合成砌块,用于将巯基功能基团引入分子中。已经使用共振双光子电离光谱法研究了 2-苯基乙硫醇及其 1:1 水分子团簇结构。
應用
2-苯基乙硫醇已用于:
- 制备用各种类型的硫醇配体保护的双二十面体 Au(25)簇
- 作为肽的磷酸化序列的衍生化试剂,用于提高基质辅助激光解吸/电离质谱中的电离效率
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup