重要文件
251119
Sigma-Aldrich
二羰基环戊基碘铁
97%
同義詞:
Dicarbonyl(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)iodoiron
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5FeIO2
CAS號碼:
分子量::
303.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
119 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Fe]I.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Fe.HI/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;;/h1-5H;;;;1H/q;;;+1;/p-1
InChI 密鑰
PNLPBVANFPNCSW-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)