Merck
全部照片(4)
重要文件
241695
Sigma-Aldrich
1-十七烷醇
98%
同義詞:
十七醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)16OH
CAS號碼:
分子量::
256.47
Beilstein:
1702195
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
51-55 °C (lit.)
溶解度
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
InChI 密鑰
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
通过差示扫描量热法(DSC),X射线粉末衍射,拉曼散射和红外光谱(IR)研究了1-十七烷醇的多晶型
應用
  • 白桦叶的去屑活性及化学成分研究。ex Wall:本研究强调了从叶子中分离出的1-十七烷醇和其他化合物,确定了其在去头皮屑应用中的潜力(C Singla, M Ali, 2018)。
  • 七烷基硫酸钠(Tergitol-7i)的制备:介绍从1-十七烷醇合成硫酸七烷基钠的过程,强调了其在工业应用中的重要性(BA Banasik, M Samadpour, 2017)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
309.2 °F - closed cup
閃點(°C)
154 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Polymorphism of n-alkanols: 1-Heptadecanol, 1-octadecanol, 1-nonadecanol, and 1-eicosanol.
Chemistry of Materials, 14(2), 508-517 (2002)
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
241695-25G4061825409283
241695-5G4061825410159
241695-100G4061835514816