重要文件
232386
Sigma-Aldrich
(+)-2-蒈烯
97%
同義詞:
(1S)-3,7,7-三甲基二环[4.1.0]庚-2-烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H16
CAS號碼:
分子量::
136.23
Beilstein:
2038651
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +90.0°, c = 6 in ethanol
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=C[C@H]2[C@@H](CC1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
IBVJWOMJGCHRRW-BDAKNGLRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
(+)-2-蒈烯是一种天然的双环单萜烯,常见于各种植物,包括迷迭香、杉树和松树。在有机合成中主要用作各种手性化合物的手性合成砌块。
應用
(+)-2-蒈烯可作为手性合成砌块合成手性非外消旋2,2-二甲基-1,3-二取代环丙烷衍生物。也可用作(+)-α-榄香烯的对映选择性合成试剂。
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Codruta Ignea et al.
Nature communications, 10(1), 3799-3799 (2019-08-25)
Synthetic biology efforts for the production of valuable chemicals are frequently hindered by the structure and regulation of the native metabolic pathways of the chassis. This is particularly evident in the case of monoterpenoid production in Saccharomyces cerevisiae, where the