重要文件
224766
Sigma-Aldrich
N-甲基己内酰胺
99%
同義詞:
六氢-1-甲基-2H-氮杂卓-2-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H13NO
CAS號碼:
分子量::
127.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
106-108 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1CCCCCC1=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
應用
N-甲基己内酰胺用于研究聚[N-乙烯基己内酰胺](PVCAP)及其相关化合物对水合物形成的抑制机理
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Michika Ohtake et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(35), 16879-16885 (2006-07-21)
Poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds are specific polymeric compounds for inhibiting hydrate formation. To clarify the inhibition mechanism of these compounds on hydrate nucleation at the molecular level, we measured the mass spectra of clusters generated from the fragmentation