重要文件
221066
Sigma-Aldrich
双二氯甲基二甲基硅烷
97%
同義詞:
Bis(chloromethyl)dimethylsilane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2Si(CH2Cl)2
CAS號碼:
分子量::
157.11
Beilstein:
1733794
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
C[Si](C)(CCl)CCl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3-5)4-6/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
TVRFAOJPBXYIRM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)