重要文件
199567
Sigma-Aldrich
乙基橙 钠盐
indicator grade, Dye content 90 %
同義詞:
4-(4-二乙基氨基苯基偶氮)苯磺酸 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)2NC6H4N=NC6H4SO3Na
CAS號碼:
分子量::
355.39
Beilstein:
3821641
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
等級
indicator grade
成份
Dye content, 90%
技術
titration: suitable
visual transition interval
3.0-4.8, red to orange
溶解度
H2O: 1 mg/mL
λmax
474 nm
&epsilon ;(消光係數)
≥29000 at 473-477 nm in deionized water
≥8000 at 274-282 nm in deionized water
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCN(CC)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C16H19N3O3S.Na/c1-3-19(4-2)15-9-5-13(6-10-15)17-18-14-7-11-16(12-8-14)23(20,21)22;/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
InChI 密鑰
YZORUOZKRBVLEG-ZAGWXBKKSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)