Merck
全部照片(3)
重要文件
199494
Sigma-Aldrich
1-溴十八烷
≥97.0%
同義詞:
十八烷基溴, 硬脂基溴
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)17Br
CAS號碼:
分子量::
333.39
Beilstein:
774145
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0%
形狀
solid
bp
214-216 °C/12 mmHg (lit.)
mp
25-30 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChI 密鑰
WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
1-溴十八烷是一种关键的合成砌块,可进行亲核取代。用于碳纳米管的功能化修饰。
應用
用1-溴十八烷合成了缩短的单壁碳纳米管(s-SWCNTs)
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kim WJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(9), 1301-1302 (2004)
Md Shahruzzaman et al.
Journal of separation science, 38(14), 2403-2413 (2015-05-07)
The amphiphilic polymer-grafted silica was newly prepared as a stationary phase in high-performance liquid chromatography. Poly(4-vinylpyridine) with a trimethoxysilyl group at one end was grafted onto porous silica particles and the pyridyl side chains were quaternized with 1-bromooctadecane. The obtained