重要文件
192708
Sigma-Aldrich
三乙基铝 溶液
25 wt. % in toluene
同義詞:
三乙铝
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Al(C2H5)3
CAS號碼:
分子量::
114.16
Beilstein:
3587229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
濃度
25 wt. % in toluene
密度
0.848 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI 密鑰
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Triethylaluminumsolution (triethylaluminum in toluene solution), is commonly used as a catalyst in organic synthesis.
應用
Triethylaluminum solution is used as a catalyst in the preparation of (2-chloroethyl)oxirane,(3-chloropropyl)oxirane, and (4-chlorobutyl)oxirane from the corresponding alkenols.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Poly [(2-chloroethyl) oxirane], poly [(3-chloropropyl)-oxirane] and poly [(4-chlorobutyl) oxirane]: New polyether elastomers of improved chemical reactivity
Shih JS, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 20(10), 2839-2849 (1982)