重要文件
186015
Sigma-Aldrich
双环[3.3.1]壬基-9-酮
≥98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H14O
CAS號碼:
分子量::
138.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98%
形狀
solid
mp
155-157 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
O=C1[C@@H]2CCC[C@H]1CCC2
InChI
1S/C9H14O/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
InChI 密鑰
SKTMMSQPXGWCAP-OCAPTIKFSA-N
一般說明
Carbon-13 NMR spectra of solid polycrystalline bicyclo[3.3.1]nonan-9-one has been studied at 315K.
應用
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one was used in the preparation of bicyclo[3.3.1]nonan-2-ene.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Proximity Effects. XLIII. The Solvolysis of 4-Cyclooctene-1-methyl Brosylate1, 2
Cope AC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 87(14), 3130-3135 (1965)
Carbon-13 NMR spectra of solid bicyclo [3. 3. 1] nonan-9-one. Conformational studies in the solid state.
Wasylishen RE and Friesen KJ.
Org. Magn. Reson., 13(5), 343-344 (1980)