重要文件
184217
Sigma-Aldrich
4-羟基-7-三氟甲基喹啉
96%
同義詞:
7-(三氟甲基)-4-羟基喹啉
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H6F3NO
CAS號碼:
分子量::
213.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
mp
266-269 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
Oc1ccnc2cc(ccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
InChI 密鑰
OWPLFJSQLPTCHS-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline was used in the synthesis of 4[[7-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]oxy]pthalonitrile.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and characterization of [7-(trifluoromethyl) quinolin-4-yl] oxy-substituted phthalocyanines.
Kocan H and Burat AK.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(2), 171-177 (2013)