About This Item
線性公式:
C3H7CO2CH(CH3)C3H7
CAS號碼:
分子量::
158.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推薦產品
形狀
liquid
SMILES 字串
CCCC(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-8(3)11-9(10)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
DJOCFLQKCMWABC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
73.4 °F
閃點(°C)
23 °C