重要文件
160644
Sigma-Aldrich
3-氨基吡唑
98%
同義詞:
1-H-5-氨基吡唑, 3-AP
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H5N3
CAS號碼:
分子量::
83.09
Beilstein:
1618
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
bp
218 °C/122 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H3,4,5,6)
InChI 密鑰
JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3-氨基吡唑是一种杂芳基胺。
應用
采用1-NMR 光谱法,3-氨基吡唑被用于二茂铁基肽的光谱表征。它还用于合成:
  • 通过与对称的 β-二酮缩合形成对称的二烷基吡唑并 [1,5-a] 嘧啶
  • 3,4-退火的香豆素
  • 具有药用价值的杂环化合物
  • 吡唑并嘧啶
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T Novinson et al.
Journal of medicinal chemistry, 18(5), 460-464 (1975-05-01)
A number of 3-bromo-, 3-nitro-, and 3-ethoxycarbonyl-5,7-dialkylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines were synthesized and screened as in vitro cAMP phosphodiesterase inhibitors. The condensation of 3-aminopyrazole with symmetrical beta-diketones (acetylacetone, heptane-3,5-dione, etc.) afforded symmetrical dialkylpyrazolo[1,5-a]pyrimidines (5). The reaction of 3-aminopyrazole with unsymmetrical beta-diketones (hexane-2,4-dione, heptane-3,5-dione
The interaction of ferrocenoyl peptides with 3-aminopyrazole.
Saweczko P and Kraatz H-B.
Coordination Chemistry Reviews, 190, 185-198 (1999)
Tetrahedron Letters, 47, 2611-2611 (2006)
Trends Heterocycl. Chem., 2, 97-97 (1991)
Synthesis and structure of some 3, 4-annelated coumarin systems.
Govori S, et al.
Heterocyclic Communications, 8(2), 129-134 (2002)