重要文件
157341
Sigma-Aldrich
3,5-二氯苯甲醚
98%
同義詞:
1,3-二氯-5-甲氧基苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3OCH3
CAS號碼:
分子量::
177.03
Beilstein:
1936395
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
39-41 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
COc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
SSNXYMVLSOMJLU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3,5-Dichloroanisole on nitration under mild conditions yields 3,5-dichloro-2,4,6-trinitroanisole. The 35Cl Nuclear Quadrupole Resonance (NQR) frequency and spin lattice relaxation time in 3,5-dichloroanisole has been measured.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
222.8 °F - closed cup
閃點(°C)
106 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Preparation of 1, 3, 5-triamino-2, 4, 6-trinitrobenzene from 3, 5-dichloroanisole.
Ott DG and Benziger TM.
Journal of Energetic Materials, 5(3-4), 343-354 (1987)
Pressure Dependence of the Chlorine NQR in Three Solid Chloro Anisoles.
Suresh KS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, A, 56(11), 764-772 (2001)