重要文件
15563
Sigma-Aldrich
Boc-Gln(Trt)-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Nα-Boc-Nδ-三苯甲基-L-谷氨酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H32N2O5
CAS號碼:
分子量::
488.57
Beilstein:
4340082
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C29H32N2O5/c1-28(2,3)36-27(35)30-24(26(33)34)19-20-25(32)31-29(21-13-7-4-8-14-21,22-15-9-5-10-16-22)23-17-11-6-12-18-23/h4-18,24H,19-20H2,1-3H3,(H,30,35)(H,31,32)(H,33,34)/t24-/m0/s1
InChI 密鑰
YEXNCDUSVVLUFM-DEOSSOPVSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.