重要文件
15295
Sigma-Aldrich
Boc-7-Ahp-OH
≥99.0% (T)
同義詞:
7-(Boc-氨基)庚酸, 7-(Boc-氨基)葡萄花酸, Boc-7-氨基庚酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H23NO4
CAS號碼:
分子量::
245.32
Beilstein:
2050867
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
56-60 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8-10(14)15/h4-9H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI 密鑰
HJENAZQPOGVAEK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)