Key Documents
124583
Sigma-Aldrich
壬二酸二乙酯
technical grade, 90%
同義詞:
壬二酸二乙酯, 壬二酸乙酯, 壬二酸二乙酯, 杜娟花酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
244.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
172 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−15.8 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Youri M van Nuland et al.
Microbial cell factories, 16(1), 185-185 (2017-11-04)
Medium chain length (C6-C12) α,ω-dicarboxylic acids (DCAs) and corresponding esters are important building blocks for the polymer industry. For DCAs of 12 carbon atoms and longer, a sustainable process based on monooxygenase catalyzed ω-oxidation of fatty-acids has been realized. For