重要文件
120251
Sigma-Aldrich
2,6-二甲基吡啶-3,5-二甲酸二乙酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H17NO4
CAS號碼:
分子量::
251.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
bp
208 °C/40 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cc(C(=O)OCC)c(C)nc1C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-5-17-12(15)10-7-11(13(16)18-6-2)9(4)14-8(10)3/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
DIIWSYPKAJVXBV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,6-二甲基吡啶-3,5-二甲酸二乙酯是在甲磺酸、亚硝酸钠和湿 SiO 2 (作为氧化剂)存在下 4-取代 Hantsch 二氢吡啶氧化过程中生成的
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Photooxidation of 1, 4-dihydropyridines.
Mitsunobu O, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 45, 1453-1457 (1972)
Aromatization of 1, 4-dihydropyridines in the presence of methanesulfonic acid/NaNO2/wet SiO2 under both heterogeneous and solvent free conditions.
Niknam K, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(1), 199-199 (2006)