Key Documents
114154
Sigma-Aldrich
反式-3,6-桥-亚甲基-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酰氯
97%
同義詞:
反-3,6-内亚甲基-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酰氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H8Cl2O2
CAS號碼:
分子量::
219.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
114-118 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES 字串
ClC(=O)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H](C=C2)[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-8(12)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)13/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
InChI 密鑰
KANQIAARVSWKKG-XZBKPIIZSA-N
一般說明
Trans-3,6-endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride (tNBDC, trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride) undergoes interfacial polymerization reaction with 1,3-diaminopropane on the surface of a modified polyacrylonitrile (mPAN) during the fabrication of DAPE-SCC/mPAN or DAPE-tNBDC/mPAN TFC membranes.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Investigation of fine-structure of polyamide thin-film composite membrane under swelling effect by positron annihilation lifetime spectroscopy and molecular dynamics simulation.
Huang YH, et al.
Journal of Membrane Science, 417-418, 201?209-201?209 (2012)