About This Item
線性公式:
HOOCCH(NH2)CH2COOK · 0.5H2O
CAS號碼:
分子量::
180.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
推薦產品
品質等級
化驗
≥98.0% (NT)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O.[K+].[K+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.2K.H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;;2*+1;/p-2
InChI 密鑰
YKZPPPNXRZHVGX-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
客戶也查看了
Chromatograms
application for HPLC我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務