蒸汽壓力
1.22 psi ( 37.7 °C)
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
密度
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
FLTJDUOFAQWHDF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
26.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
條款
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane