重要文件
108790
Sigma-Aldrich
谷氨醛钠二硫混合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaO3SCH(OH)(CH2)3CH(OH)SO3Na
CAS號碼:
分子量::
308.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
mp
>300 °C (lit.)
溶解度
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear (colourless to dark yellow-orange)
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
SMILES 字串
OS(C(O)CCCC(O)S(O)(=O)=O)(=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H12O8S2.2Na/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13;;/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
YGZZDQOCTFVBFC-UHFFFAOYSA-L
應用
Glutaraldehyde may be used as a cross-linking reagent.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
H Fan et al.
International journal of pharmaceutics, 213(1-2), 103-116 (2001-02-13)
Doxorubicin is one of the most potent anti-tumor agents used generally in the treatment of bone cancer. Like other cancer chemotharepeutics, it produces undesirable side effects such as cardiotoxicity, which is especially severe when administrated via the conventional intravenous route.