双标记探针
- 规格:1、3、5和10 OD
- 纯化方法:HPLC
- 序列长度:15 – 40 bp
- 修饰方法:现可提供锁核酸
- 染料:全面的报告染料和淬灭剂产品线
- 质量控制:100%质谱分析
- 形式:干粉,棕色管包装
- 了解更多
分子信标
- 规格:1、3、5和10 OD
- 纯化方法:HPLC
- 序列长度:15 – 40 bp
- 修饰方法:现可提供锁核酸
- 染料:全面的报告染料和淬灭剂产品线
- 质量控制:100%质谱分析
- 形式:干粉,棕色管包装
- 了解更多
LightCycler® 探针
- 规格:0.1、0.25、1.5和15 OD
- 纯化方法:HPLC
- 序列长度:15 – 40 bp
- 修饰方法:现可提供锁核酸
- 染料:探针1 荧光素(3′端);探针 2 磷酸基团(3′端)和LC Red 610, 640, 670或705(5′端)
- 质量控制:100%质谱分析
- 形式:干粉,棕色管包装
- 了解更多
Scorpions® 探针
- 规格:1、5 和 5 OD
- 纯化方法:HPLC
- 序列长度:30 – 60 bp
- 修饰方法:现可提供锁核酸
- 染料:全面的报告染料和淬灭剂产品线
- 质量控制:100%质谱分析
- 形式:干粉,棕色管包装
- 了解更多
锁核酸
- 可用于所有的定制qPCR探针类型
- 热稳定性和杂交特异性更高
- 针对复杂靶序列的更简单、特异性设计
- 了解更多
Black Hole Quencher® (BHQ®)
- 可用于所有的定制qPCR探针类型
- 无天然荧光(发热而非自发光),从而具有低背景荧光值
- 提升的信噪比,从而具有更高的灵敏度
- 使更多的报告染料能够用于多重测定
- 了解更多