MultiScreen®过滤板
96孔和384孔MultiScreen®板提供了多种配置和多种外壳材料选择,以确保与不同培养基配方和溶剂兼容。实心底板可用于化学发光和荧光筛选试验、样品制备和存储、以及包括8孔板条形式的ELISA。过滤板对于样品制备非常重要,包括用于流式细胞仪的细胞分离,ELISpot,细胞迁移,侵袭和趋化,酶和受体配体结合,溶解性和渗透性测定(包括PAMPA)。过滤板是自动兼容的并且专为DirectStackTM真空工作流程设计,以最大限度地减少样品串扰。可提供包括条形码、滤膜选择和包装的产品定制。
MultiScreen®过滤板
MultiScreen®过滤板可与灵敏的检测和成像系统高效协作,提供可靠而稳定的样品处理和精确转移。96和384孔板提供多种外壳材料选择,确保与多种样品类型兼容。MultiScreen®过滤板提供了多种滤膜选择,每种滤膜都提供了无菌和非无菌版本。
- Durapore®(PVDF)膜:0.22 - 1.2 µm孔径的低蛋白和核算吸附膜,适用于样品制备、生化检验和微珠应用。
- Immobilon®P(PVDF)膜:0.45 µm孔径的高蛋白和核酸吸附膜,适用于ELISpot(包括荧光ELISpot)、DNA结合和蛋白结合检测
- 可选用的其他滤膜包括MCE(硝酸纤维素)、PTFE、聚碳酸酯等等
Multiscreen®~HTS~过滤板
MultiScreen®~HTS~过滤板专为自动化工作站的高通量应用而开发。坚固的侧壁更易使用,充裕的表面提供了条码标签贴附位置。每个孔都单独进行了密封,防止孵育引起的交叉污染。专利的可移除下水装置,便于接触到滤器。MultiScreen® HTS+过滤板配有可增强洗涤效果的独特尼龙网状衬背,可降低背景并提高信噪比。过滤板提供96孔和384孔型选择,可选用多种不同的滤膜和塑料耗材。
MultiScreen®经典过滤板
MultiScreen®经典过滤板专为需要移除下水装置和访问滤膜的测定实验而设计。柔性过滤板基材可以手动移除,以进行低通量测定实验。每个孔都单独进行了密封,防止孵育引起的交叉污染。过滤板可选用96孔,可选用多种不同的滤膜和塑料耗材。
MultiScreen® Solvinert™过滤板
样品制备、通过溶剂沉淀蛋白、微珠裂解实验和分析用定量滤液转移,推荐采用MultiScreen®Solvinert™ 过滤板。这种板包含亲水性或疏水性PTFE膜,可确保低可萃取物、低不良吸附和高分析物回收率。
MultiScreen® MESH过滤板
MultiScreen® MESH使用96孔尼龙网孔底部过滤板,并通过使用多细胞生物作为活体模型评估新化合物来构成用于靶标筛选和其他关键应用的完整系统。在制药和农药发现领域,常采用这类系统测定细胞毒性、麻痹和死亡。过滤板由光学透明塑料制成,以便于成像。
用于迁移、侵袭和趋化测定的MultiScreen®-MIC过滤板
MultiScreen®-MIC过滤板为一系列基于细胞的筛选测定方案提供了一种可靠的多功能平台,适用于迁移、侵袭、趋化、共培养、血管生成和迁移测定。其配套板和试剂盒有多种孔径规格选择,可灵活应用于贴壁和悬浮细胞系测定,并可支持迁移和共培养测定实验中的细胞生长。这类过滤板以无菌状态提供,支持更长时间孵育,并可在同一设备中完成实验构建和分析。
- 适用于贴壁或悬浮细胞
- 广泛兼容各类测定实验
- 几乎不存在实验间结果波动,确保测定结果高度一致
- 3、5和8 µm孔径聚碳酸酯膜可选
- 可选购预装套件
MultiScreen® PCR过滤板
MultiScreen®PCR过滤板基于尺寸排阻原理,可用于纯化聚合酶链式反应(PCR)产物、细菌人工染色体(BAC)制品、质粒制品以及测序反应物。这类过滤板可作为快速、自动化、高通量PCR纯化应用的过滤器。96孔和384孔形式可选,包括少量PCR产物样品纯化的96孔微孔板形式。
- 高纯度和高回收率
- 快速处理
- >99.5%的引物去除率
- 推荐用于小量应用(1 – 150 μL)的MultiScreen® PCR96微孔过滤板
MultiScreen® 真空歧管和附件
MultiScreen®真空歧管使用DirectStackTM技术来提高滤膜测定性能和可靠性,实现板对板堆叠,从而消除了在需要收集滤液的应用中导流器与接收孔之间的间隙。可选用多种附件,以优化放射性、色谱分析和样品采集的工作流程。