返回
塑料色谱柱帽
Products
产品分类
caps (3)
品牌
Supelco (3)
技术
筛选产品
Showing 1-3 of 3
比较
货号
说明
价格
20437-U
塑料色谱柱帽,
for use with 1/8 in. O.D. columns
展开
查看定价
20439
塑料色谱柱帽,
for use with 1/4 in. O.D. column
展开
查看定价
20436
塑料色谱柱帽,
for use with 1/16 in. O.D. column