Merck
V900362
Sigma-Aldrich
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸2′-磷酸,还原型 四钠盐 水合物
Vetec, reagent grade, 97%
别名:
β-NADPH, 2′-NADPH 水合物, NADPH Na 4, TPNH2 Na4, 磷酸二氢烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 四钠盐, 还原型三磷酸吡啶核苷酸 四钠盐, 还原型辅酶 II 四钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
CAS号:
分子量:
833.35 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
97%
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI 密鑰
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
NADPH是许多氧化还原酶(包括一氧化氮合成酶)的电子供体和辅助因子。
其他說明
根据固体重量包装。
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)