Merck
1614512
USP
苯基丁酸钠
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
4-PBA, 4-苯丁酸钠, 4-苯基丁酸, 4-苯基丁酸钠, 三酷酸酯, 苯丁酸钠制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11NaO2
CAS号:
分子量:
186.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
sodium phenylbutyrate
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Sodium phenylbutyrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sodium Phenylbutyrate Oral Powder
  • Sodium Phenylbutyrate Tablets
生化/生理作用
苯基丁酸钠是一种组蛋白去乙酰化酶抑制剂。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)