Merck
1537910
USP
植酸 溶液
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
肌醇六(磷酸二氢酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H18O24P6
CAS号:
分子量:
660.04
Beilstein:
2201952
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
phytic acid solution
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI 密鑰
IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
植酸溶液(USP参考标准品)设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)