API 家族
phosphatidylinositol
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[P](=O)([O-])(O[C@@H]1C([C@@H](C(C(C1O)O)O)O)O)OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C43H79O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35,38-43,46-50H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-,38?,39-,40?,41?,42?,43-;/m1./s1
InChI 密鑰
DCDQYHYLAGWAPO-UQZYTPKFSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
溶血磷脂酰胆碱(大豆)钠USP 参考标准品用于指定质量测试和分析。
还可用于制备磷脂标准储备溶液,用于通过液相色谱和蒸发光散射检测器进行卵磷脂分析。
还可用于制备磷脂标准储备溶液,用于通过液相色谱和蒸发光散射检测器进行卵磷脂分析。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3