1491842
USP
Paliperidone Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-{2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl) piperidin-1-yl]ethyl}-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one N-oxide
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
paliperidone
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C23H27FN4O4/c1-14-17(23(30)27-9-2-3-19(29)22(27)25-14)8-12-28(31)10-6-15(7-11-28)21-18-5-4-16(24)13-20(18)32-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3
InChI 密鑰
SOGHBNZGNKDZHD-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3