API 家族
heparin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI 密鑰
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有本产品相关的支持信息,包括 SDS 和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2