API 家族
parabens
製造商/商標名
USP
bp
297-298 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI 密鑰
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- Ethotoin Tablets
- Ethylparaben
- Ethylparaben Sodium
- Propylparaben
- Propylparaben Sodium
- Quazepam Tablets
分析報告
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18