Merck
1166502
USP
去氢胆酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(5β)-3,7,12-三氧胆固醇-24-酸, 3,7,12-三氧-5β-胆烷酸, 5β-胆酸-3,5,12-三酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H34O5
CAS号:
分子量:
402.52
Beilstein:
3226734
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
dehydrocholic acid
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
[H][C@@]12CC(=O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC(=O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(=O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H34O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-18,22H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI 密鑰
OHXPGWPVLFPUSM-KLRNGDHRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
脱氢胆酸USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2