API 家族
cellaburate
製造商/商標名
USP
折射率
n20/D 1.475 (lit.)
密度
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
O5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5COC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)O[C@@H]6[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]6OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)COC(=O)CCC.O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC(=
InChI
1S/C44H70O19.C28H38O19.C12H22O11/c1-9-17-29(45)53-25-27-37(57-31(47)19-11-3)39(58-32(48)20-12-4)42(61-35(51)23-15-7)44(56-27)63-38-28(26-54-30(46)18-10-2)55-43(62-36(52)24-16-8)41(60-34(50)22-14-6)40(38)59-33(49)21-13-5;1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40
InChI 密鑰
WGKMZYZRLDSCLX-OLZTYWLQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.