主要文件
1044200
USP
虾青素(合成)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(±)-3,3′-二氢-β,β-胡萝卜素-4,4′-二酮, RAC-虾青素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H52O4
CAS号:
分子量:
596.84
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
astaxanthin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1CC(C(=C(C1=O)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C2=C(C(=O)C(CC2(C)C)O)C)\C)\C)(C)C
InChI
1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15-,28-16+,29-19+,30-20+
InChI 密鑰
MQZIGYBFDRPAKN-HDQLMXHPSA-N
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Astaxanthin (synthetic) USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Krill Oil
  • Krill Oil Capsules
  • Krill Oil Delayed-Release Capsules
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)