1041915
USP
Aprepitant Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
5-[[(2R,3R)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)-4-morpholinyl]methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, 3-[[(2R,3R)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholino]methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
aprepitant
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[C@H](O[C@H]2OCCN([C@@H]2c4ccc(cc4)F)Cc3[nH]nc(n3)O)C
InChI
1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19-,20-/m1/s1
InChI 密鑰
ATALOFNDEOCMKK-TVNIXMEMSA-N
相关类别
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
分析報告
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3