Merck
1025351
USP
氨基马尿酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
对氨基马尿酸, 4-氨基马尿酸, N-(4-氨基苯甲酰基)甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C6H4C(O)NHCH2COOH
CAS号:
分子量:
194.19
Beilstein:
1213676
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
aminohippuric acid
製造商/商標名
USP
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI 密鑰
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
对氨基马尿酸USP参考标准品设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)