Merck
1010022
USP
N-乙酰氨基葡萄糖
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
N -乙酰基- D -氨基葡萄糖, 2-乙酰氨基-2-脱氧-D-葡萄糖, D-GlcNAc
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO6
CAS号:
分子量:
221.21
Beilstein:
1727589
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
glucosamine
製造商/商標名
USP
mp
211 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
InChI 密鑰
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
N-乙酰氨基葡萄糖(N-Acetylglucosamine)USP参考标准品设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)